Läs mer
Thiometon-sulfone, TRC
Code produit 30134984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30134984 250 mg
18021340 25 mg
18071830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30134984 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344670250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20301-63-7
Molekylformel C6 H15 O4 P S3
Molekylvikt (g/mol) 278.35
Synonym Thiometon-sulfone, Ethanethiol, 2-(ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (8CI), Thiometon sulfone
IUPAC-namn 2-ethylsulfonylethylsulfanyl-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
LEDER CCS(=O)(=O)CCSP(=S)(OC)OC
Spécification
Kemiskt namn eller material Thiometon-sulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H15O4PS3/c1-4-14(7,8)6-5-13-11(12,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3
Formel vikt 277.987
Procent renhet >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.