Läs mer
Thiometon Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiometon-sulfoxide |
| CAS | 2703-37-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H15 O3 P S3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Intrathion sulfoxide, Intration sulfoxide, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinyl)ethyl dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinylethyl) phosphorodithioate, Oxythiometon, Thiometon sulfoxide, Thiometon-sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O3PS3/c1-4-13(7)6-5-12-10(11,8-2)9-3/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCS(=O)CCSP(=S)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 2-ethylsulfinylethylsulfanyl-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.35 |
| Visa mer |