Läs mer
Thiomorfolin 1,1-dioxid, TRC
Produktkod. 30456992
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456992 100 mg
30449241 50 mg
30454093 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT344568100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39093-93-1
Molekylformel C4H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 135.18
Synonym 1,1-Dioxidothiomorpholine, 1,1-Dioxo-1-thiomorpholine, 1,1-Dioxothiomorpholine, 1,4-Thiazinane 1,1-Dioxide, Tetrahydro-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Tetrahydro-2H-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Thiomorpholine S,S-Dioxide, Thiomorpholine Dioxide
IUPAC-namn 1,4-tiazin 1,1-dioxid
LEDER O=S1(=O)CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiomorpholine 1,1-Dioxide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2S/c6-8(7)3-1-5-2-4-8/h5H,1-4H2
Formel vikt 135.0354