Läs mer
Thiomorfolin, 97 %
Produktkod. 10452855 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10452855 5 g Glasflaska 5g
10522614 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452855 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187970050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-90-0 | C4H9NS | 103,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-90-0
Molekylformel C4H9NS
Molekylvikt (g/mol) 103.19
MDL-nummer MFCD00005974
InChI-nyckel BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
PubChem CID 67164
ChEBI CHEBI:36392
IUPAC-namn tiomorfolin
LEDER C1CSCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiomorpholine
Densitet 1.0880g/mL, 1.088
Kokpunkt 175°C to 178°C
Flampunkt 63°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5370 to 1.539
Kvantitet 5 g
Beilstein 27, 9
Merck Index 15, 9452
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with many organic liquids
Formel vikt 103.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiomorpholine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.