Learn More
Thiomorfolin, 98 %
Product Code. 11478516
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11478516 100 g 100g
11458516 5 g 5g
11468516 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11478516 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15958.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 123-90-0 | C4H9NS | 103,183 g/mol
Tiomorfolin används som mellanprodukt för blonanserin. Det används vid framställning av pyrrolderivat, som fungerar som ett antimykobakteriellt medel. Det är vidare involverat i den hypokolesterolemiska aktiviteten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiomorfolin används som mellanprodukt för blonanserin. Det används vid framställning av pyrrolderivat, som fungerar som ett antimykobakteriellt medel. Det är vidare involverat i den hypokolesterolemiska aktiviteten.
Löslighet Blandbar med
vatten. Blandbar med vatten och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-90-0
Molekylformel C4H9NS
Molekylvikt (g/mol) 103.183
MDL-nummer MFCD00005974
InChI-nyckel BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
PubChem CID 67164
ChEBI CHEBI:36392
IUPAC-namn tiomorfolin
LEDER C1CSCCN1
Specifications
Kemiskt namn eller material Thiomorpholine
Densitet 1.086
Kokpunkt 175 °C till 177 °C
Flampunkt 67 °C (153 °F)
Brytningsindex 1.5384
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 102550
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,9300
Löslighetsinformation Blandbar med vattenBlandig med vatten och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 103.19
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.