Läs mer
Thiomyristoyl, MedChemExpress
Produktkod. 16493318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493318 10 mg -
16474566 100 mg -
16472716 25 mg 25mg
16459856 50 mg -
16450749 1 mg 1mg
16416047 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16493318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101278
MedChemExpress Thiomyristoyl is a potent and specific SIRT2 inhibitor with an IC50 of 28 nM.
Thiomyristoyl is a potent and specific SIRT2 inhibitor with an IC50 of 28 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiomyristoyl
Fysisk form Solid
CAS 1429749-41-6
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H51N3O3S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (55.00 mM) ∣Ethanol : 15.29 mg/mL (26.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(NC2=CC=CC=C2)=O)CCCCNC(CCCCCCCCCCCCC)=S
Molekylvikt (g/mol) 581.85
Formel vikt 581.85
Procent renhet 98.37%