Läs mer
Thionaphthenquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thionaphthenquinone |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4O2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H |
| Formel vikt | 163.9932 |