missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thionazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thionazin |
| CAS | 297-97-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H13 N2 O3 P S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid','O,O-diethyl O-2-pyrazinyl ester, Ethyl pyrazinyl phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic acid','O,O-diethyl O-pyrazinyl ester (8CI,9CI), AC 18133, ACC 18133, American Cyanamid 18133, CL 18133, Cynem, Cynophos, EN 18133, ENT 25,580, Experimental nematocide 18,133, Nemafos, Nemafos 10 G, Nemaphos, Nematocide GR, O,O-Diethyl O-2-pyrazinyl phosphorothioate, Thionazin, Thionazine, Zinophos, Zynophos |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N2O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-8-7-9-5-6-10-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=S)(OCC)Oc1cnccn1 |
| IUPAC-namn | diethoxy-pyrazin-2-yloxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.24 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?