Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thionicotinamide |
| Namnnotering | 99% |
| Smältpunkt | 185°C to 190°C |
| Flampunkt | 160°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 0.2g/100 mL (20°C) |
| Formel vikt | 138.19 |
| Visa mer |