Läs mer
Thionin acetate, MedChemExpress
Produktkod. 16462429
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16462429 1 g
1 options
Produktkod. 16462429 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0955
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thionin acetate
CAS 78338-22-4
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H13N3O2S
Synonym Thionine acetate
Löslighetsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (145.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER NC1=CC2=[S+]C3=C(C=CC(N)=C3)N=C2C=C1.CC([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 287.34
Formel vikt 287.34
Kvalitet Research
Färg Dark Green
Kvantitet 1 g
Fysisk form Powder