Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tioninacetat, ren biologisk färg med hög renhet
Produktkod. 10444345 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10444345 25 g Glasflaska 25g
10033030 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10444345 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229840250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78338-22-4 | C14H13N3O2S | 287,337 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78338-22-4
Molekylformel C14H13N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 287.337
MDL-nummer MFCD00081194
InChI-nyckel JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
PubChem CID 2724414
IUPAC-namn (7-aminofenotiazin-3-yliden)azanium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thionin acetate
Namnnotering Pure
Färginnehåll 85% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 597 till 601 nm (i vatten)
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Följer
Beilstein 27, 392
Merck Index 14, 9346
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: ca 2,5 g/L (25 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i etanol
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Formel vikt 287.33
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thionin acetate, high purity biological stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.