Läs mer
Thioninacetat
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tioninacetat är ett starkt färgande metakromatisk färgämne som används ofta för biologisk färgning. Tionin kan också användas i stället för Schiff-reagens vid kvantitativ Feulgen-färgning av DNA. Den kan också användas för att förmedla elektronöverföring i mikrobiella bränsleceller. Den används också som en allmän kärnfärgning för kromatin och mucin; för färgning av Nissl-granuler genom ändpunktsbuffring och för att visa maligna celler i frusna biopsisnitt; och som färg för halvtunna sektioner av växtmaterial för ljusmikroskopi.
Löslighet Lösligt i vatten
(∼ 2,5 mg/ml vid °25 C) och HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thionin |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (∽2,5 mg/ml vid 25 °C), och HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Olöslig i etanol. |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 287.34 |
Säkerhet och hantering
- Thionin acetate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.