Läs mer
Thionylbromid, 97 %
Codice prodotto. 11362727
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11362727 100 g 100g
11352727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11362727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15648.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4069.80 SEK
    1278.65 SEK / 100g
    Save 2791.15 SEK
    68% Av
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 507-16-4 | Br2OS | 207,87 g/mol
Tionylbromid används som bromeringsmedel i organisk syntes. Det används vid bromering av alfa-beta-omättade karbonylföreningar. Det används också för att framställa alkylbromider från alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tionylbromid används som bromeringsmedel i organisk syntes. Det används vid bromering av alfa-beta-omättade karbonylföreningar. Det används också för att framställa alkylbromider från alkoholer.
Löslighet Blandbar med bensen, toluen
och eter.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vatten, hydrobromid, aceton och alkohol. Den hydrolyserar lätt för att frigöra vätebromid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 507-16-4
Molekylformel Br2OS
Molekylvikt (g/mol) 207.87
MDL-nummer MFCD00011448
InChI-nyckel HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at
PubChem CID 68176
IUPAC-namn sulfurooyldibromid
LEDER BrS(Br)=O
Specifica
Kokpunkt 47 °C till 49 °C (20 mmHg)
Kemiskt namn eller material Thionyl bromide
Smältpunkt -52 °C
Kvantitet 100 g
Odör Stickande
Brytningsindex 1.675
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Densitet 2.683
UN-nummer UN3264
Merck Index 14,9347
Löslighetsinformation Blandbar med bensen, toluen och eter.
Formel vikt 207.88
Procent renhet 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.