Läs mer
Thionyl bromide, 97%
Produktkod. p-7046672
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11352727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15648.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 507-16-4 | Br2OS | 207.87 g/mol
Tionylbromid används som bromeringsmedel i organisk syntes. Det används vid bromering av alfa-beta-omättade karbonylföreningar. Det används också för att framställa alkylbromider från alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tionylbromid används som bromeringsmedel i organisk syntes. Det används vid bromering av alfa-beta-omättade karbonylföreningar. Det används också för att framställa alkylbromider från alkoholer.
Löslighet Blandbar med bensen, toluen
och eter.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vatten, hydrobromid, aceton och alkohol. Den hydrolyserar lätt för att frigöra vätebromid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 507-16-4
Molekylformel Br2OS
Molekylvikt (g/mol) 207.87
MDL-nummer MFCD00011448
InChI-nyckel HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at
PubChem CID 68176
IUPAC-namn sulfurooyldibromid
LEDER BrS(Br)=O
Specifikationer
Kokpunkt 47°C to 49°C (20mmHg)
Kemiskt namn eller material Thionyl bromide
Smältpunkt -52°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3264
Merck Index 14,9347
Löslighetsinformation Miscible with benzene,toluene and ether.
Formel vikt 207.88
Procent renhet 97%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.675
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 2.683
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.