Läs mer
Tionylklorid, 1 M lösning. i diklormetan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494507
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494507 100 mL 100ml
15404517 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15494507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31857.AE
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Sulfurylklorid och tionylklorid har visat sig vara nya kloreringsmedel för alkylsulfider. Framställning av aromatiska polyestrar genom direkt polykondensation med tionylklorid i pyridin. Omvandling av aromatiska och. alfa.,. beta-omättade aldehyder till diklorider med tionylklorid och dimetylformamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7719-09-7
MDL-nummer MFCD00011449
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thionyl chloride
Molekylformel Cl3P
Linjär formel SOCl2
UN-nummer UN2922
Koncentration 1M soln. in dichloromethane
Densitet 1.35
Synonym phosphorus trichloride, phosphorous trichloride, trichlorophosphine, phosphorus chloride, phosphorous chloride, phosphorus iii chloride, pcl3, phosphorus chloride pcl3, phosphine, trichloro, fosfortrichloride
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
LEDER P(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn triklorfosfan
Molekylvikt (g/mol) 137.32
PubChem CID 24387
ChEBI CHEBI:30334
Formel vikt 118.97
Kvantitet 100 mL
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.