Läs mer
Thionyl chloride, 99.7%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10138472 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10138472
Brand: Thermo Scientific Acros 382660025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7719-09-7
Molekylformel Cl2OS
Molekylvikt (g/mol) 118.96
InChI-nyckel FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn sulfurooyl dichloride
LEDER ClS(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thionyl chloride
Smältpunkt -105.0°C
Densitet 1.6400 g/mL, 1.64
Kokpunkt 76.0°C
Analysprocentintervall 99.7%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel SOCl2
Brytningsindex 1.5190 to 1.5210
Kvantitet 2.5 L
Merck Index 15, 9501
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: reacts. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform and carbon, tetrachloride
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Formel vikt 118.97
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thionyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.