Läs mer
Thiopalmitsyra (~90 %), TRC
Produktkod. 30456412
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456412 25 mg
30451969 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30456412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT36807025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7530-93-0
Molekylformel C16H32OS
Molekylvikt (g/mol) 272.49
Synonym Hexadecanethioic Acid
IUPAC-namn hexadekanetioisk O-syra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=S)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiopalmitic Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H32OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formel vikt 272.2174