Läs mer
Thiophanate-methyl-d6 (O,O-dimethyl-d6), CDN
Produktkod. 30327939
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327939 0.05 g
30314250 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327939 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND74330.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophanate-methyl-d6
CAS 1398065-77-4
Molekylformel C12 H8 D6 N4 O4 S2
Kvantitet 0.05 g
Synonym N,N'-[1,2-Phenylenebis(iminocarbonothioyl)]biscarbamic-d6 Acid C,C'-Dimethyl Ester, 4,4'-o-Phenylenebis[3-thioallophanic-d6 Acid Dimethyl Ester, 1,2-Bis[3-(methoxycarbonyl)-2-thioureido]benzene-d6, 3336 G-d6, Caligran-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6, Topsin M 70 WP-d6
InChI formel InChI=1 S/C12H14N4O4S2/c1-19-11(17)15-9(21)13-7-5-3-4-6-8(7)14-10(22)16-12(18)20-2/h3-6 H,1-2H3,(H2,13,15,17,21)(H2,14,16,18,22)/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)NC(=S)Nc1ccccc1NC(=S)NC(=O)OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn trideuteriomethyl N-[[2-(trideuteriomethoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate
Molekylvikt (g/mol) 348.43
Formel vikt 348.0833 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity