Läs mer
Thiophanate-methyl, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiophanate-methyl |
| CAS | 23564-05-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiophanate-methyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C12 H14 N4 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O4S2/c1-19-11(17)15-9(21)13-7-5-3-4-6-8(7)14-10(22)16-12(18)20-2/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15,17,21)(H2,14,16,18,22) |
| LEDER | COC(=O)NC(=S)Nc1ccccc1NC(=S)NC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl N-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.39 |
| Visa mer |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?