Läs mer
Thiophanate-Methyl, MedChemExpress
Produktkod. 16432289
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16432289 1 g
1 options
Produktkod. 16432289 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0842
MedChemExpress Thiophanate-Methyl is a systematic fungicide.
Thiophanate-Methyl is a systematic fungicide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophanate-Methyl
Fysisk form Solid
CAS 23564-05-8
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14N4O4S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 300 mg/mL (876.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC(NC(NC1=C(NC(NC(OC)=O)=S)C=CC=C1)=S)=O
Molekylvikt (g/mol) 342.39
Formel vikt 342.39
Procent renhet 99.66%