missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiophene-2,5-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiophene-2,5-D2 |
| CAS | 2041-42-1 |
| Molekylformel | C4 D2 H2 S |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Thiophene-2,5-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), 2,5-Dideuteriothiophene, Thiophene-2,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4 H/i3D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1ccc([2 H])s1 |
| IUPAC-namn | 2,5-dideuteriothiophene |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.152 |
| Formel vikt | 86.016 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?