Läs mer
Tiofen-2,5-dikarboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11388345
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388345 1 g 1g
11398345 5 g 5g
11308355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10293.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 4282-31-9 | C6H4O4S | 172,154 g/mol
Tiofen-2,5-dikarboxylsyra kan användas i syntesen av ny kobolt(II)-tiofendikarboxylat-koordinationspolymer och nya mesogena tiofenbaserade supramolekylära flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Tiofen-2,5-dikarboxylsyra kan användas i syntesen av ny kobolt(
II)-tiofendikarboxylat-koordinationspolymer och nya mesogena tiofenbaserade supramolekylära flytande kristaller.
Löslighet Mycket löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4282-31-9
Molekylformel C6H4O4S
Molekylvikt (g/mol) 172.154
MDL-nummer MFCD00016896
InChI-nyckel YCGAZNXXGKTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-thiophenedicarboxylic acid, 2,5-dicarboxythiophene, unii-5q8a2g9y8a, 2,5-thiophene dicarboxylic acid, pubchem5580, maybridge4_002021, acmc-1aj5p, ksc182i5d, 2,5-thiophene-dicarboxylic acid, thiophene-2.5-dicarboxylic acid
PubChem CID 20273
IUPAC-namn tiofen-2,5-dikarboxylsyra
LEDER C1=C(SC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Smältpunkt 355°C to 360°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 136781
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 172.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.