Läs mer
Thiophene-2-boronic acid, 97%
Produktkod. 11456266
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456266 5 g 5g
11446266 1 g 1g
11466266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23071.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6165-68-0 | C4H5BO2S | 127.95 g/mol
Tiofen-2-boronsyra är ett reagens som används för Palladium-katalyserade Suzuki-Miyaura-korskopplingar, kopparkatalyserade nitreringsreaktioner, kedjetillväxtkatalysatoröverföringspolykondensation av konjugerad alternerande sampolymer, järnperkloratbefrämjad reaktion av fulleren för att ge fullerenylboronester. Det används också vid framställning av aminopyridinbaserade hämmare av mitotisk kinas Nek2 med potentiella antipoliferativa effekter i cancertumörer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiofen-2-borsyra är ett reagens som används för Palladium-katalyserade Suzuki-Miyaura-korskopplingar, Kopparkatalyserade nitreringsreaktioner, Kedjetillväxtkatalysatoröverföringspolykondensation av konjugerad alternerande sampolymer, Järnperklorat-befrämjad reaktion av fullerenylester för att ge fullerenylboronsyra. Det används också vid framställning av aminopyridinbaserade hämmare av mitotisk kinas Nek2 med potentiella antipoliferativa effekter i cancertumörer.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6165-68-0
Molekylformel C4H5BO2S
Molekylvikt (g/mol) 127.95
MDL-nummer MFCD00151850
InChI-nyckel ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
PubChem CID 2733960
IUPAC-namn tiofen-2-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-boronic acid
Smältpunkt 128°C to 131°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 112375
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 127.96
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.