Läs mer
Tiofen-2-borsyra pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430719
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430719 1 g 1g
15440719 5 g 5g
15450719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63819.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193978-23-3 | C10H15BO2S | 210.098 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193978-23-3
Molekylformel C10H15BO2S
Molekylvikt (g/mol) 210.098
MDL-nummer MFCD05663878
InChI-nyckel FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
PubChem CID 10703628
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-tiofen-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 65°C to 70°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 228.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.