Läs mer
Tiofen-2-karbonitrol, 98 %
Produktkod. 11453914
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453914 25 g 25g
11463914 100 g 100g
11473914 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453914 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11930.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109,146 g/mol
Tiofen-2-karbonitril används som mellanprodukt i syntetisk kemi och i läkemedelsindustrin. Det används också vid framställning av tiaplatinacykler och 2,2'-tienylpyrroler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiofen-2-karbonitril används som mellanprodukt i syntetisk kemi och i läkemedelsindustrin. Det används också vid framställning av tiaplatinacykler och 2,2′ -tienylpyrroler.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003-31-2
Molekylformel C5H3NS
Molekylvikt (g/mol) 109.146
MDL-nummer MFCD00005416
InChI-nyckel CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
IUPAC-namn tiofen-2-karbonitril
LEDER C1=CSC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-carbonitrile
Densitet 1.171
Kokpunkt 191°C to 193°C
Flampunkt 81°C (178°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.5645
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 107035
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 109.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.