Läs mer
Thiophene-2-carbonyl chloride, 98%
Produktkod. 11433930
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433930 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11433930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14641.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-carbonyl chloride
CAS 5271-67-0
Densitet 1.372
Kokpunkt 105°C (30 mmHg)
Flampunkt 90°C
Molekylformel C5H3ClOS
Brytningsindex 1.59
MDL-nummer MFCD00005428
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 110145
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride
InChI-nyckel QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(=O)C1=CC=CS1
IUPAC-namn tiofen-2-karbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 146.59
PubChem CID 78928
Formel vikt 146.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.