Läs mer
Tiofen-2-karboxaldehyd, 98+%
Beskrivning
Tiofen-2-karboxaldehyd används vid framställning av beta-aryl-beta-aminosyror och ureaderivat. Det fungerar som ett aryleringsreagens. Vidare används det i syntesen av omättade ketoner, som fungerar som antivirala och cytotoxiska medel. Utöver detta används det som en mellanprodukt för att tillverka läkemedel och aromatiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tiofen-2-karboxaldehyd används vid framställning av beta-aryl-beta-aminosyror och ureaderivat. Det fungerar som ett aryleringsreagens. Vidare används det i syntesen av omättade ketoner, som fungerar som antivirala och cytotoxiska medel. Utöver detta används det som en mellanprodukt för att tillverka läkemedel och aromatiska föreningar.
Löslighet
Blandbar med kloroform, alkohol, eter, dimetylsulfoxid, etylacetat och de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiophene-2-carboxaldehyde |
| Densitet | 1.22 |
| Kokpunkt | 196 °C till 198 °C |
| Flampunkt | 78 °C (172 °F) |
| Brytningsindex | 1.591 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 105819 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Blandbar med kloroform, alkohol, eter, dimetylsulfoxid, etylacetat och de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 112.15 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Thiophene-2-carboxaldehyde
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Thiophenecarboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.