Läs mer
Tiofen-2-karboxaldehyd, 98+%
Produktkod. 11466907
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466907 1000 g 1000g
11413930 100 g 100g
11423930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14344.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 98-03-3 | C5H4OS | 112,15 g/mol
Tiofen-2-karboxaldehyd används vid framställning av beta-aryl-beta-aminosyror och ureaderivat. Det fungerar som ett aryleringsreagens. Vidare används det i syntesen av omättade ketoner, som fungerar som antivirala och cytotoxiska medel. Utöver detta används det som en mellanprodukt för att tillverka läkemedel och aromatiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiofen-2-karboxaldehyd används vid framställning av beta-aryl-beta-aminosyror och ureaderivat. Det fungerar som ett aryleringsreagens. Vidare används det i syntesen av omättade ketoner, som fungerar som antivirala och cytotoxiska medel. Utöver detta används det som en mellanprodukt för att tillverka läkemedel och aromatiska föreningar.
Löslighet
Blandbar med kloroform, alkohol, eter, dimetylsulfoxid, etylacetat och de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-03-3
Molekylformel C5H4OS
Molekylvikt (g/mol) 112.15
MDL-nummer MFCD00005429
InChI-nyckel CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thenaldehyde, thiophene-2-aldehyde, 2-formylthiophene, 2-thienylaldehyde, 2-thiophenealdehyde, thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thienylcarboxaldehyde, 2-thienaldehyde, alpha-formylthiophene
PubChem CID 7364
ChEBI CHEBI:87301
IUPAC-namn tiofen-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-carboxaldehyde
Densitet 1.22
Kokpunkt 196 °C till 198 °C
Flampunkt 78 °C (172 °F)
Brytningsindex 1.591
Kvantitet 1000 g
Beilstein 105819
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform, alkohol, eter, dimetylsulfoxid, etylacetat och de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 112.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.