Läs mer
Thiophene-2-carboxaldoxime, 98+%
Produktkod. 11393096
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393096 25 g 25g
11383096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10961.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29683-84-9 | C5H5NOS | 127.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29683-84-9
Molekylformel C5H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 127.16
MDL-nummer MFCD00022509
InChI-nyckel GASLBPLHYRZLLT-GQCTYLIASA-N
Synonym thiophene-2-carbaldehyde oxime, 2-thiophenecarboxaldehyde, oxime, thiophene-2-carboxaldoxime, thiophene-2-aldoxime, 2-thiophenealdehyde oxime, e-n-thiophen-2-ylmethylidene hydroxylamine, e-thiophene-2-carbaldehyde oxime, thiophen-2-aldoxim, pubchem14034, 2-formylthiophene oxime
PubChem CID 6876527
IUPAC-namn (NE)-N-(tiofen-2-ylmetyliden)hydroxylamin
LEDER O\N=C\C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-carboxaldoxime
Smältpunkt 132°C to 136°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 108676
Formel vikt 127.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.