Läs mer
Tiofen-2-karboxamid, 99 %
Produktkod. 11432248
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432248 25 g 25g
11422248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15219.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 5813-89-8 | C5H5NOS | 127,161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5813-89-8
Molekylformel C5H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 127.161
MDL-nummer MFCD00010425
InChI-nyckel DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
PubChem CID 22063
IUPAC-namn tiofen-2-karboxamid
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-carboxamide
Smältpunkt 178 °C till 183 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 110153
Formel vikt 127.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.