Läs mer
Thiophene-2-carboxylic acid, 99%
Produktkod. 11464164
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464164 25 g 25g
11474164 100 g 100g
11484164 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464164 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12514.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
Ett hypoglykemiskt, anti-lipolytiskt medel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527-72-0
Molekylformel C5H4O2S
Molekylvikt (g/mol) 128.15
MDL-nummer MFCD00005437
InChI-nyckel QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
IUPAC-namn tiofen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 126°C to 130°C
Densitet 1.42
Kokpunkt 259°C to 261°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 110150
Merck Index 14,9354
Formel vikt 128.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.