Läs mer
Thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11432997
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432997 5 g 5g
11442997 25 g 25g
11452997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15553.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16629-19-9 | C4H3ClO2S2 | 182.64 g/mol
2-tiofensulfonylklorid har använts vid framställning av 2-((trans-2-fenylcyklopropyl)sulfonyl)tiofen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-tiofensulfonylklorid har använts vid framställning av 2-((trans-2-fenylcyklopropyl)sulfonyl)tiofen
Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16629-19-9
Molekylformel C4H3ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 182.64
MDL-nummer MFCD00005426
InChI-nyckel VNNLHYZDXIBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thienylsulfonyl chloride, thiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 2-thienylsulfonylchloride, 2-thiophene sulfonyl chloride, chloro-2-thienylsulfone, pubchem7737, acmc-209dtw, thiophenesulfonyl chloride
PubChem CID 85518
IUPAC-namn tiofen-2-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-sulfonyl chloride
Smältpunkt 29°C to 31°C
Kokpunkt 80°C to 81°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.573
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 123536
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 182.65
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.