Läs mer
Thiophene-2-thiol, contains dimer, 97% as monomer
Produktkod. 11403930
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403930 1 g 1g
11415257 5 g 5g
11425257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22642.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7774-74-5 | C4H4S2 | 116.196 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7774-74-5
Molekylformel C4H4S2
Molekylvikt (g/mol) 116.196
MDL-nummer MFCD00051666
InChI-nyckel SWEDAZLCYJDAGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiophene, 2-thiophenethiol, thiophenethiol, 2-thienyl mercaptan, 2-thienylthiol, 2-thiophene thiol, unii-f3lb1437xq, 2-sulphanylthiophene, alpha-thienyl mercaptan, thiophene thiol
PubChem CID 522674
IUPAC-namn tiofen-2-tiol
LEDER C1=CSC(=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-thiol
Densitet 1.247
Kokpunkt 62°C to 65°C (12 mmHg)
Flampunkt 66°C (151°F)
Odör Unpleasant
Anteckningar om analysprocent som monomer, innehåller dimer
Brytningsindex 1.617
Kvantitet 1 g
Beilstein 104650
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 116.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.