Läs mer
Tiofen-3-karbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337906
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337906 5 g 5g
11347906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13115.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1641-09-4 | C5H3NS | 109.146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1641-09-4
Molekylformel C5H3NS
Molekylvikt (g/mol) 109.146
MDL-nummer MFCD00151852
InChI-nyckel GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
PubChem CID 74231
IUPAC-namn tiofen-3-karbonitril
LEDER C1=CSC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-3-carbonitrile
Densitet 1.2
Kokpunkt 205°C
Flampunkt 86°C (186°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.5615
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 107104
Formel vikt 109.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.