Läs mer
Tiofen-3-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15487968
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487968 25 g 25g
15477968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61428.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 41507-35-1 | Molekylformel: C5H3ClOS | Molekylvikt: 146,59 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41507-35-1
Molekylformel C5H3ClOS
Molekylvikt (g/mol) 146.59
MDL-nummer MFCD00130090
InChI-nyckel QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci
PubChem CID 2776377
IUPAC-namn tiofen-3-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-3-carbonyl chloride
Smältpunkt 51 °C till 54 °C
Flampunkt 51 °C (124 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2921
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 146.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.