Läs mer
Thiophene-3-carboxaldehyde, 96%
Produktkod. 11487576
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487576 10 g 10g
11497576 50 g 50g
11407586 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14628.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 498-62-4 | C5H4OS | 112.146 g/mol
Tiofen-3-karboxaldehyd har använts i syntesen av serier av 4-substituerade 2-tiofensulfonamider, acetal- och ketalderivat av 4a-demetylepipodophyllotoxin-β -D-glukosid och epipodofyllotoxin-β -D-glukosid. Har även använts för att framställa 1,2-di-3-tienyl-2-hydroxietanon (3,3a-tenoin), symmetrisk 3-tienylanalog av bensoin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiofen-3-karboxaldehyd har använts i syntesen av serier av 4-substituerade 2-tiofensulfonamider, acetal- och ketalderivat av 4′ -demetylepipodophyllotoxin-β -D-glukosid och epipodofyllotoxin-β -D-glukosid. Har även använts för att framställa 1,2-di-3-tienyl-2-hydroxietanon (3,3)′ -thenoin), 3-tienyl symmetrisk analog av bensoin.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-62-4
Molekylformel C5H4OS
Molekylvikt (g/mol) 112.146
MDL-nummer MFCD00005466
InChI-nyckel RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxaldehyde, thiophene-3-carboxaldehyde, 3-formylthiophene, 3-thenaldehyde, 3-formyl-thiophene, 3-thiophenealdehyde, thiophene-3-aldehyde, 3-thiophene carboxaldehyde, 3-thiophenecarbaldehyde, 3-thiophenaldehyde
PubChem CID 68135
ChEBI CHEBI:87611
IUPAC-namn tiofen-3-karbaldehyd
LEDER C1=CSC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-3-carboxaldehyde
Densitet 1.28
Kokpunkt 194°C to 196°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Brytningsindex 1.584
Kvantitet 10 g
Beilstein 105889
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 112.15
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiophene-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Thiophenecarboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.