Läs mer
Tiofen-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10091424
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10091424 1 g 1g
10225224 10 g 10g
10099333 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10091424 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13101DA
Kemiska identifierare
CAS 88-13-1
Molekylformel C5H4O2S
Molekylvikt (g/mol) 128.145
MDL-nummer MFCD00005467
InChI-nyckel YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
IUPAC-namn tiofen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CSC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thiophenecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 128.15
Procent renhet 97%