Läs mer
Tiofen-3-karboxylsyra, 99 %
Produktkod. 11427687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427687 5 g 5g
11437687 25 g 25g
11447687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15712.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-13-1 | C5H4O2S | 128,145 g/mol
3-tiofenkarboxylsyra har använts vid framställning av ny acetylenmonomer, som krävs för syntes av poly(2-metylbut-2-enyltiofen-3-karboxylat) och oxazoliner och oxazoler. Den används också som en laddförening för utvecklingen av en klinik användbar D-aminosyrahämmare och har potentialen att bryta eftersom aktiv plats visar sig belysa struktur-funktionsförhållandena för D-aminosyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-tiofenkarboxylsyra har använts vid framställning av ny acetylenmonomer, som krävs för syntes av poly(2-metylbut-2-enyltiofen-3-karboxylat) och oxazoliner och oxazoler. Den används också som en laddförening för utvecklingen av en klinik användbar D-aminosyrahämmare och har potentialen att bryta eftersom aktiv plats visar sig belysa struktur-funktionsförhållandena för D-aminosyror.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20 C 4,3
g/L.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-13-1
Molekylformel C5H4O2S
Molekylvikt (g/mol) 128.145
MDL-nummer MFCD00005467
InChI-nyckel YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
IUPAC-namn tiofen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CSC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-3-carboxylic acid
Smältpunkt 137°C to 141°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1994
Merck Index 14,9279
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 4.3g/L.
Formel vikt 128.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.