Läs mer
Tiofen-3-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 30052481
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052481 100 mg
30051863 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052481 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1081.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tiofen-3-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Analyt- eller komponentnamn Thiophene-3-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H4 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Thiophene-3-carboxylic Acid, 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, beta-Thiophenecarboxylic acid, beta-Thiophenic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
LEDER OC(=O)c1ccsc1
IUPAC-namn Tiofen-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 128.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 127,9932 g/mol