Läs mer
Thiofen, 99+%, extra rent
Produktkod. 10123380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10123380 100 g Glasflaska 100g
10316880 500 g Glasflaska 500g
10444405 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10123380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138821000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-02-1
Molekylformel C4H4S
Molekylvikt (g/mol) 84.14
MDL-nummer MFCD00005413
InChI-nyckel YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
IUPAC-namn tiofen
LEDER S1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -38,0 °C
Densitet 1.0650g/mL, 1.065
Kokpunkt 84,0 °C
Flampunkt −9 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5270 till 1,5290
Kvantitet 100 g
Beilstein 17, 29
Merck Index 15, 9506
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 84.14
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiophene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.