Läs mer
Tiofen, 99 %
Produktkod. 11443930
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443930 50 g 50g
11453930 250 g 250g
11481668 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13941.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84,14 g/mol
Tiofen är en viktig byggsten i syntes av färgämnen, agrokemikalier och läkemedel. Det är involverat i kloroalkyleringsreaktionerna i 2,5-positioner. Det används också för att framställa butan genom reduktion med raney-nickel, 2-vinyltiofen, dithienyl och 2-halo-tiofener genom att reagera med halogener.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
Tiofen är en viktig byggsten i färgämnen, jordbrukskemikalier och läkemedelssyntes. Det är involverat i kloralkyleringsreaktionerna i 2,5-positioner. Det används också för att framställa butan genom reduktion med raney-nickel, 2-vinyltiofen, ditienyl och 2-halotiofener genom att reagera med halogener.
Löslighet
Blandbar med etylalkohol, dietyleter och andra organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-02-1
Molekylformel C4H4S
Molekylvikt (g/mol) 84.14
MDL-nummer MFCD00005413
InChI-nyckel YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
IUPAC-namn tiofen
LEDER S1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene
Smältpunkt -38 °C
Densitet 1.066
Kokpunkt 83 °C till 85 °C
Flampunkt −9 °C (16 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2414
Beilstein 103222
Merck Index 14,9353
Löslighetsinformation Blandbar med etylalkohol, dietyleter och andra organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 84.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiophene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiophene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.