Läs mer
Tiofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11491668
Change view
Kvantitet:
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491668 2500 g 2500g
1 options
Produktkod. 11491668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13941.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84.14 g/mol
Tiofen är en viktig byggsten i färgämnen, jordbrukskemikalier och läkemedelssyntes. Det är involverat i kloralkyleringsreaktionerna i 2,5-positioner. Det används också för att framställa butan genom reduktion med raney-nickel, 2-vinyltiofen, ditienyl och 2-halotiofener genom att reagera med halogener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiofen är en viktig byggsten i färgämnen, jordbrukskemikalier och läkemedelssyntes. Det är involverat i kloralkyleringsreaktionerna i 2,5-positioner. Det används också för att framställa butan genom reduktion med raney-nickel, 2-vinyltiofen, ditienyl och 2-halotiofener genom att reagera med halogener.
Löslighet
Blandbar med etylalkohol, dietyleter och andra organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene
CAS 110-02-1
Smältpunkt -38 °C
Densitet 1.066
Kokpunkt 83 °C till 85 °C
Flampunkt -9 °C
Odör Stank
Molekylformel C4H4S
Brytningsindex 1.528
MDL-nummer MFCD00005413
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2414
Beilstein 103222
Merck Index 14,9353
Synonym thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene
Löslighetsinformation Blandbar med etylalkohol, dietyleter och andra organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
InChI-nyckel YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER S1C=CC=C1
IUPAC-namn tiofen
Molekylvikt (g/mol) 84.14
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
Formel vikt 84.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiophene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiophene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.