Läs mer
Thiophene-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiophene-D4 |
| CAS | 2036-39-7 |
| Molekylformel | C4 D4 S |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Thiophene-2,3,4,5-d4 (ACI), Thiophene-d4 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), 2,3,4,5-Tetradeuteriothiophene, Perdeuteriothiophene |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1sc([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuteriothiophene |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.1642 |
| Formel vikt | 88.0285 g/mol |
| Visa mer |