Läs mer
Thiophene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876470
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876470 1 L 1 L
15819550 5 mL 5ml
15829550 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15876470 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8081571000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-02-1
Specifikationer
Smältpunkt -38°C
Densitet 1.06 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 83°C to 84°C/1013 mbar
MDL-nummer MFCD00005413
Kvantitet 1 L
Synonym Thiophene, Thiophene
Molekylvikt (g/mol) 84.14
Kvalitet Research
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.