Läs mer
Thiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiophene |
| CAS | 110-02-1 |
| Molekylformel | C4 H4 S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | CP 34, Divinylene sulfide, Furan','thio-, Huile H50, Huile HSO, NSC 405073, Thiacyclopentadiene, Thiaphene, Thiofuran, Thiofurfuran, Thiole, Thiophen, Thiotetrole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H |
| LEDER | c1ccsc1 |
| IUPAC-namn | tiopen |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.14 |
| Formel vikt | 84.0034 |