Läs mer
Thiofol, 99 %
Produktkod. 10416960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
25ml
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10416960 25 mL Metall trumma 25ml
10593681 500 mL Metall trumma 500ml
10715631 1 L Glasflaska 1 L
10227113 5 L Metall trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10416960 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138870250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.78 SEK
    396.65 SEK / 25ml
    Save 45.13 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-98-5
MDL-nummer MFCD00004826
InChI-nyckel RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC-namn bensentiol
LEDER C1=CC=C(C=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophenol
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0780g/mL
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Metall trumma
Molekylformel C6H6S
Linjär formel C6H5SH
Brytningsindex 1,5880 till 1,5900 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 25 mL
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Merck Index 15, 9508
Molekylvikt (g/mol) 110.174
Formel vikt 110.17
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.