Läs mer
Thiofol, 99+%
Beskrivning
Tiofenol fungerar som ett reagens för att syntetisera alfa, beta-omättade sulfider, beta-laktoner och (3H-benso[c][1,2]diselenol-3-yl)(fenyl)sulfan. Det används som ett antinematodalt medel och en mellanprodukt vid framställning av natriumtiofenolat, pentaklortiofenol och alkylfenylsulfider. Det fungerar som en hämmare av humant fibroblastkollagenas in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
fungerar som ett reagens för att syntetisera alfa, beta-omättade sulfider, beta-laktoner och (3H-benso[c][1,2]diselenol-3-yl)(fenyl)sulfan. Det används som ett antinematodalt medel och en mellanprodukt vid framställning av natriumtiofenolat, pentaklortiofenol och alkylfenylsulfider. Det fungerar som en hämmare av humant fibroblastkollagenas in vitro.
Löslighet Blandbar
med de flesta organiska lösningsmedel och vattenbaserad bas. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror, baser och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Thiophenol |
| Smältpunkt | °C till 15 °C |
| Densitet | 1.075 |
| Kokpunkt | 168 °C till 169 °C |
| Flampunkt | 55 °C (131 °F) |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Brytningsindex | 1.59 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2337 |
| Beilstein | 506523 |
| Show More |
Safety and Handling
- Thiophenol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzenethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.