Läs mer
Thiophenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15874231
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874231 1 L 1 L
15864231 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15874231 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8081591000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-98-5
Specifikationer
Smältpunkt -15°C
Densitet 1.08 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 168.3°C/1013 hPa
Kvantitet 1 L
Synonym Thiophenol, Phenyl mercaptan, Mercaptobenzene, Thiophenol
Molekylvikt (g/mol) 110.18