Läs mer
Tiofosgen, 85 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10783055 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783055 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10783055 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1513.40 SEK
    1359.65 SEK / 100ml
    Save 153.75 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 463-71-8 | CCl2S | 114.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 73,0 °C
Kemiskt namn eller material Thiophosgene
CAS 463-71-8
Färg Vitt till gult
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 mL
Analysprocentintervall 80% min. (GC)
Molekylformel CCl2S
Linjär formel ClCSCl
MDL-nummer MFCD00004918
Flampunkt 62 °C
Synonym thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: långsam nedbrytning i kallt, snabb i varmt vatten. Andra lösligheter: löslig i eter, ccl4, bryts ner i alkohol
InChI-nyckel ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=S)(Cl)Cl
IUPAC-namn tiokarbonyldiklorid
Molekylvikt (g/mol) 114.98
PubChem CID 10040
ChEBI CHEBI:29366
Formel vikt 114.98
Procent renhet 85%
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1.5442
Densitet 1.508, 1.5080g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiophosgene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.