Läs mer
Thiophosphoryl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiophosphoryl Chloride |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5 |
| Formel vikt | 167.8524 |